Messzylinder
25 ml, 1 ml, 0,5 ± ml
Katalognr. HECH42205018
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Sodaglas, niedrige Form, Klasse B.
- Auf Einguss geeicht (TC, In) Runder Fuß oder Sechskantfuß aus Kunststoff, Ausguss Braune Graduierung
: DIN EN ISO 4788
Technische Daten
- Kapazität:25 ml
- Teilung:1 ml
- Toleranz:0,5 ± ml



