AuftragsverfolgungKontakt
Sicherheitscontainer | Avantor
Sicherheitscontainer
mit Griff, 2 l, 122×162 mm
Katalognr. DELT242000
Anbieter:   DELTALAB
Sicherheitscontainer
Katalognr. DELT242000
Anbieter:  DELTALAB
Sicherheitscontainer
mit Griff, 2 l, 122×162 mm
Preis
SFr. 529.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 60 ST
Product Details & Documents
Sicherheitsbehälter aus PP oder PE.
  • Geeignet für feste Abfälle der Typen II und III, ermöglicht Verbrennung
  • Behälterkörper besteht aus Gefahrenhinweisschild
Es besteht aus zwei Deckeln, einer vollständigen Öffnung, die den gesamten Durchmesser der Behälteröffnung ausnutzt und die Entsorgung größerer Abfallmengen ermöglicht. Eine Teilöffnung, die vorübergehend oder endgültig geschlossen werden kann. Es enthält zwei Vorrichtungen, um die Entnahme und Trennung von zahnärztlichen und analytischen Nadeln zu erleichtern.
Zertifizierung: Entspricht den europäischen Normen ONU ADR, ISO 6706, BS 5404.
Technische Daten
  • Kapazität:
    2 l
  • Bezeichnung:
    mit Griff
  • Seq:
    02
  • Ø-A×H:
    122×162 mm