Module, Immuno™ LockWell™ Fluoronunc™/Luminunc™
Schwarze Module, gerahmt, C8, PolySorp Oberfläche, Schwarz, 96
738-0751
PS, 96 Wells pro Rahmen. Diese speziell für fluoreszenz-/lumineszenzbasierte Immuno- und Bindungs-Prüfungen entwickelten Module verwenden das MicroWell™ LockWell™ Standard-Format mit 96 Wells. Die weißen, lichtundurchlässigen Module besitzen eine reflektierende Oberfläche und bieten geringen Cross-Talk sowie minimalen Hintergrund. Die schwarzen, lichtundurchlässigen Module mit ihrer Licht absorbierenden Oberfläche sorgen für einen minimalen Cross-Talk und zurückgestreutes Licht.
- Jedes Well rastet im Rahmen in derselben horizontalen Ebene ein, um das Blockieren von Geräten zu verhindern
- Einfache Handhabung
- Gleichmäßiges Waschen und Messen
- Bindungshomogenität für alle vier Oberflächen zertifiziert
- Die MaxiSorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu Molekülen mit gemischten hydrophilen/hydrophoben Bereichen; die PolySorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu hydrophoben Molekülen
Gesamtvolumen pro Well: 350 µl
- Anz. Wells:96
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Schwarze Module, gerahmt, C8, PolySorp Oberfläche
- Cat. No.:738-0751
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung