AuftragsverfolgungKontakt
Ribbons for IP™ label printing system
Ribbons for IP™ label printing system
IP-R-6000, Farbband-Serie 6000, Harz-Ausführung, Breite 60 mm, 300 m, Schwarz
Katalognr. BRDY066202
Anbieter:   Brady
Ribbons for IP™ label printing system
Katalognr. BRDY066202
Anbieter:  Brady
Ribbons for IP™ label printing system
Ribbons for IP™ label printing system
IP-R-6000, Farbband-Serie 6000, Harz-Ausführung, Breite 60 mm, 300 m, Schwarz
Preis
SFr. 164.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
These IP® printer ribbons are high density ribbon with excellent solvent resistance, good heat resistance and super scratch resistance and have ribbon spindle.
Technische Daten
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    IP-R-6000, Farbband-Serie 6000, Harz-Ausführung, Breite 60 mm
  • Länge:
    300 m
  • Seq:
    06