AuftragsverfolgungKontakt
Plasmid DNA buffers | Avantor
Plasmid DNA buffers
DNA wash buffer concentrate, low salt spin column was solution (makes 500 ml), 100 mL
Katalognr. PS010
Anbieter:   OMEGA BIO-TEK
Plasmid DNA buffers
Katalognr. PS010
Anbieter:  OMEGA BIO-TEK
CAS Nummer:  
Plasmid DNA buffers
DNA wash buffer concentrate, low salt spin column was solution (makes 500 ml), 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
52.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    DNA wash buffer concentrate, low salt spin column was solution (makes 500 ml)
Technische Daten