AuftragsverfolgungKontakt
Microplates, 96-well, non binding | Avantor
Microplates, 96-well, non binding
96-well microplate, F-bottom, non binding, chimney well, solid bottom, Schwarz
Katalognr. 738-0169
Anbieter:   Greiner Bio-One
Microplates, 96-well, non binding
Katalognr. 738-0169
Anbieter:  Greiner Bio-One
Microplates, 96-well, non binding
Microplates, 96-well, non binding
96-well microplate, F-bottom, non binding, chimney well, solid bottom, Schwarz
Preis
SFr. 265.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 40 ST
Product Details & Documents
Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity by reducing background and improving signal-to-noise ratio.
Technische Daten
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    96-well microplate, F-bottom, non binding, chimney well, solid bottom
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    738-0169
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung