PIG® mini drip deck
Mini drip deck, 11,3 L, 530×430×100 mm
Katalognr. 121-0536
Anbieter: NEW PIG
Direkt zu
Product Details & Documents
If containers leak, drip or crack, make sure a Mini Drip Deck with built-in sump is in position to catch the liquid.
- Translucent sidewalls let you easily inspect fluid level in sump
- Compact size fits on tabletop or counter; ideal for use in labs
- Pour spout for easy draining
Chemical-resistant polyethylene tray features built-in sump containment to trap leaks and drips whilst you work.
Caution: Bei Verwendung dieses Produkts mit entzündlichen Flüssigkeiten sind die Vorschriften zur Lagerung und Handhabung entzündlicher Flüssigkeiten und zur Sicherheit dieser Anwendung, insbesondere zu entzündlichen Dämpfen, statischer Entladung und Wärmequellen, zu beachten.
Technische Daten
- Kapazität:11,3 L
- Bezeichnung:Mini drip deck
- B×T×H:530×430×100 mm