AuftragsverfolgungKontakt
PIG® mini drip deck | Avantor
PIG® mini drip deck
Mini drip deck, 5,6 L, 430×305×100 mm
Katalognr. 121-0535
Anbieter:   NEW PIG
PIG® mini drip deck
Katalognr. 121-0535
Anbieter:  NEW PIG
PIG® mini drip deck
PIG® mini drip deck
Mini drip deck, 5,6 L, 430×305×100 mm
Preis
SFr. 65.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
If containers leak, drip or crack, make sure a Mini Drip Deck with built-in sump is in position to catch the liquid.
  • Translucent sidewalls let you easily inspect fluid level in sump
  • Compact size fits on tabletop or counter; ideal for use in labs
  • Pour spout for easy draining
Chemical-resistant polyethylene tray features built-in sump containment to trap leaks and drips whilst you work.
Achtung! Bitte beachten: Bei Verwendung dieses Produkts mit entzündlichen Flüssigkeiten sind die Vorschriften zur Lagerung und Handhabung entzündlicher Flüssigkeiten und zur Sicherheit dieser Anwendung, insbesondere zu entzündlichen Dämpfen, statischer Entladung und Wärmequellen, zu beachten.
Technische Daten
  • Kapazität:
    5,6 L
  • Bezeichnung:
    Mini drip deck
  • B×T×H:
    430×305×100 mm