PIG® Spill Caddy
Nachfüllpack Haz-Mat Spill Caddy, 47,4 L
Katalognr. 121-0517
Anbieter: NEW PIG
Direkt zu
Product Details & Documents
Der mobile PIG® Spill Caddy zur schnellen Schadensbegrenzung und täglichen Reparatur von Leckagen.
- Dieser leuchtend gelbe Notfallwagen ist leicht zu erkennen
- Inhalte sind für den schnellen Zugriff in verschiedene Fächer sortiert
- Verstellbare Regale
- 20 cm Räder für eine bessere Beweglichkeit
- Doppelwandiger und strapazierfähiger Wagen aus Polyethylen
Der Behälter kann mit einem Vorhängeschloss verriegelt werden (nicht im Lieferumfang enthalten) um unbefugten Zugriff zu verhindern.
Caution: Um die Wirksamkeit und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit PIG® HAZ-MAT-Produkten durchzuführen.
Technische Daten
- Bezeichnung:Nachfüllpack Haz-Mat Spill Caddy
- Seq:04
- Absorptionsvermögen:47,4 L
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



