Sample scoops
Probenschiffchen, PTFE, 1000 ml, 155 mm, 105 mm
Codice catalogo BURK5389-1000
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
All parts coming into contact with the sample medium are made of pure white PTFE.
- Completely inert against all substances (with the exception of elementary fluoride)
- The rod is stabilised with a steel core which is completely encapsulated in PTFE
- The 60 cm long rod can be extended to 120 cm by adding another component
- The scoop PTFE with 10 ml has a strong rod with a length of 155 mm
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø:105 mm
- Kapazität:1000 ml
- Bezeichnung:Probenschiffchen
- Länge:155 mm
- Material:PTFE
- Seq:05
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..