AuftragsverfolgungKontakt
Sample scoops | Avantor
Sample scoops
Schöpfer, PTFE, 100 ml, 65 mm, 55 mm
Katalognr. BURK5389-0100
Anbieter:   BURKLE
Sample scoops
Katalognr. BURK5389-0100
Anbieter:  BURKLE
Sample scoops
Sample scoops
Schöpfer, PTFE, 100 ml, 65 mm, 55 mm
Preis
SFr. 237.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
All parts coming into contact with the sample medium are made of pure white PTFE.
  • Completely inert against all substances (with the exception of elementary fluoride)
  • The rod is stabilised with a steel core which is completely encapsulated in PTFE
  • The 60 cm long rod can be extended to 120 cm by adding another component
  • The scoop PTFE with 10 ml has a strong rod with a length of 155 mm
Dokumente
Technische Daten
  • Ø:
    55 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Bezeichnung:
    Schöpfer
  • Länge:
    65 mm
  • Material:
    PTFE
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BURK5389-0001
    Verlängerung für PTFE-Schaufel, 60 cm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 187.00