AuftragsverfolgungKontakt
Special pH electrodes
Spezielle pH-Elektrode, Mikro, 0 - 14, 0...+80 °C, Glas, Refillable, Single junction, 4×130 mm, S7, Micro volumes (min. 10 mm depth), test tubes
  CONSSP28X
 :   CONSORT
Special pH electrodes
  CONSSP28X
 :  CONSORT
Special pH electrodes
Special pH electrodes
Spezielle pH-Elektrode, Mikro, 0 - 14, 0...+80 °C, Glas, Refillable, Single junction, 4×130 mm, S7, Micro volumes (min. 10 mm depth), test tubes
SFr. 192.00
1 * 1 ST
  • Anschluss:
    S7
  • Ø×L:
    4×130 mm
  • Für:
    Micro volumes (min. 10 mm depth), test tubes
  • Typ:
    Mikro
  • Bezeichnung:
    Spezielle pH-Elektrode
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    03
  • Membran:
    Single junction
  • Elektrolyt:
    Refillable
  • Temperatur:
    0...+80 °C
  • pH:
    0 - 14