AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Rührstäbe
PTFE/Stahl, 6 mm, 350 mm
  442-4547
VWR®, Rührstäbe
  442-4547
VWR®, Rührstäbe
VWR®, Rührstäbe
PTFE/Stahl, 6 mm, 350 mm
SFr. 71.50
1 * 5 ST
PTFE mit Stahlkern.
  • Inert und kratzfrei, einsetzbar bis zu 280 °C
  • Ø:
    6 mm
  • Länge:
    350 mm
  • Material:
    PTFE/Stahl
  • Seq:
    08