VWR®, Rührstäbe
PTFE/Stahl, 6 mm, 150 mm
Katalognr. 442-4543
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE mit Stahlkern.
- Inert und kratzfrei, einsetzbar bis zu 280 °C
Technische Daten
- Ø:6 mm
- Länge:150 mm
- Material:PTFE/Stahl
- Seq:03