VWR®, Rührstäbe
PTFE, 8 mm, 250 mm
Katalognr. 442-4541
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Massives PTFE.
- Inert und kratzfrei, einsetzbar bis zu 280 °C
Dokumente
Technische Daten
- Ø:8 mm
- Länge:250 mm
- Material:PTFE