VWR® Probenfläschchen
25,00 ml, 33×64 mm, Ja
Katalognr. 215-1900
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Probenfläschchen bestehen aus PTFE.
- Ideal zur Lagerung von aggressiven oder teuren Materialien
- Geeignet für Reaktionen im kleinen Maßstab bei niedrigem Druck
- Sich verjüngender Innenraum für einfache Entnahme des Inhalts
- Dickwandige Konstruktion
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:33×64 mm
- Kapazität:25,00 ml
- Seq:01