AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten | Avantor
Badflüssigkeiten
SilOil, −90...+55 °C, >90 °C, 3 mm²/s, 5 L
Katalognr. HUBE6258
Anbieter:   HUBER
Badflüssigkeiten
Katalognr. HUBE6258
Anbieter:  HUBER
CAS Nummer:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
SilOil, −90...+55 °C, >90 °C, 3 mm²/s, 5 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 1’310.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Thermoflüssigkeiten mit einem breiten Betriebstemperaturbereich und guten thermodynamisch Eigenschaften für den Einsatz in Umwälzpumpen und Heizsystemen, für die Wasser nicht geeignet ist.
Alle Viskositätswerte sind dynamische Viskositäten, gemessen bei 25 °C, mit Ausnahme von DW-Therm®, das bei 20 °C gemessen wurde.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: * –20...+235 °C für geschlossene Systemanwendungen
Biozide sicher verwenden. Lesen Sie stets vor der Verwendung die Angaben und Produktinformationen auf dem Etikett
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 L
  • Flammpunkt:
    >90 °C
  • Temperaturbereich:
    −90...+55 °C
  • Typ:
    SilOil
  • Viskosität:
    3 mm²/s