Low ash hardened quantitative filter papers
600, 185 mm
Katalognr. PRATA185600
Anbieter: PRAT DUMAS
Direkt zu
Product Details & Documents
These papers are made of very pure cellulose and are washed in acids. They are designed for the quantitative analyses of routine applications and wet strengthened.
Technische Daten
- Sorte:600
- Seq:02
- Größe:185 mm
- Cat. No.:PRATA185600
- Aschegehalt:0,02%
- Partikelretention:8 - 12 µm
- Stärke:270 µm
- Gewicht:80 g/m²
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..