FlashGel™ System für RNA
Product Details & Documents
Das FlashGel™ System für RNA ist optimal auf die besonderen Anforderungen von RNA abgestimmt und ein ideales Hilfsmittel zur schnellen Analyse der Probenintegrität. Qualitativ hochwertige und unbeschädigte RNA ist unverzichtbar, um bei der Genexpression, der Northern-Analyse, dem Aufbau einer cDNA-Bibliothek und der cDNA-Markierung für Mikroarrays konsistente Ergebnisse zu erzielen. Die meisten Protokolle empfehlen vor der Downstream-Analyse eine RNA-Überprüfung.
- Vollständige RNA-Analyse in weniger als 30 Minuten
- Erkennt <10 ng RNA pro Bande, Trennungsbereich 0,5 kb bis 9 kb
- Macht die Verwendung gefährlicher Reagenzien und kontaminierender RNasen überflüssig
Certifications: Einige Bestandteile und Technologien des FlashGel™ Systems werden unter Lizenz verkauft. Der in diesem Produkt enthaltene Nukleinsäurefarbstoff wird unter Lizenz von Molecular Probes, Inc ausschließlichen zu Forschungszwecken oder zur Qualitätskontrolle verkauft und ist durch angemeldete oder erteilte Patente geschützt. Die Lizenz für die FlashGel™ Dock Technologie wurde von Clare Chemical Research, Inc. erteilt. Die Lizenz für die Elektrophorese-Technologie wurde von der Temple University erteilt.
Delivery information: Lieferung erfolgt in Einzelkomponenten oder als Starter-Kit. Das Starter Kit enthält eine Packung 9× 12+1 FlashGel™ RNA-Kassetten (1,2 %); Probenpuffer; RNA-Marker und molekularbiologisch reines Wasser. Das FlashGel™ Dock ist separat erhältlich.
Caution: Hinweis: Das Gel ist vor Zugriff von außen geschützt. Nicht zur Entnahme geeignet.
Technische Daten
- Bezeichnung:FlashGel™ System für RNA, Starter-Kit (ohne Dock)
- Seq:03
- Cat. No.:733-1612
- Dock-Größe B×T×H:120×134×54 mm
- Lagerung (Kassetten):Bitte fragen Sie uns danach.
- Modell:FlashGel™ RNA
- Trennungsbereich (bp):0,5 Kb – 9 Kb
- Kassettengröße B×L×H:107×115×17 mm
- Gelgröße B×L:84×70 mm
- Well-Volumen:2 - 5 µl
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- LONZ57069FlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dockEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 KIT - SFr. 2’620.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis