AuftragsverfolgungKontakt
DNA markers | Avantor
DNA markers
DNA marker, 50 - 1000 bp, 250 μl, 50
Katalognr. LONZ50461
Anbieter:   LONZA
DNA markers
Katalognr. LONZ50461
Anbieter:  LONZA
CAS Nummer:  
DNA markers
DNA markers
DNA marker, 50 - 1000 bp, 250 μl, 50
CAS Nummer:  
Preis
530.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
DNA marker is for rapid size estimation of PCR products and restriction fragments. DNA can be visualised by ethidium bromide staining or kinased with radiolabelled ³²P for detection by autoradiography.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    50
  • Bezeichnung:
    DNA marker, 50 - 1000 bp, 250 μl