AuftragsverfolgungKontakt
Agarose, SeaKem® HEEO | Avantor
Agarose, SeaKem® HEEO
Agarose, SeaKem® HEEO
Katalognr. 733-1557
Anbieter:   LONZA
Agarose, SeaKem® HEEO
Katalognr. 733-1557
Anbieter:  LONZA
Agarose, SeaKem® HEEO
Agarose, SeaKem® HEEO
Agarose, SeaKem® HEEO
Preis
SFr. 1’040.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 125 g
Product Details & Documents
SeaKem® HEEO-Agarose ist eine Agarose mit sehr hohem EEO-Wert, die bei Anwendungen nützlich ist, die eine erhebliche Kathodenmigration erfordern, wie z. B. IEP von IgG und IgM. Es kann auch zum Mischen mit einer Agarose mit niedrigerem EEO-Wert verwendet werden, um einen bestimmten EEO-Wert zu erreichen.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Agarose, SeaKem® HEEO
  • Seq:
    02