AuftragsverfolgungKontakt
Agarose, SeaKem® HE | Avantor
Agarose, SeaKem® HE
Agarose, SeaKem® HE
Katalognr. 733-1556
Anbieter:   LONZA
Agarose, SeaKem® HE
Katalognr. 733-1556
Anbieter:  LONZA
Agarose, SeaKem® HE
Agarose, SeaKem® HE
Agarose, SeaKem® HE
Preis
246.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
SeaKem® HE-Agarose ist eine Agarose mit hohem EEO-Wert, die eine verbesserte Auflösung bei der Immunelektrophorese (IEP), der gekreuzten IEP, der Gegenimmunelektrophorese (CIEP) und der Serumproteinelektrophorese bietet.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Agarose, SeaKem® HE
  • Seq:
    01