384-Well-Mikroplatten
F-förmiger Boden, weiß, Weiß, 14,4 mm, 384, -, 15 - 145 µl, 152 µl
738-0500
PP, ohne Deckel.
- Hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit (−196 bis +121 °C)
- Standard-Platten, erhältlich mit flachem oder V-förmigem Well-Profil
- Deep Well Small Volume™ Mikroplatten verfügen über eine quadratische, konische Wellform mit flachen Wellböden, die präzises Pipettieren gewährleisten und so das Totvolumen verringern
- Erhältlich in natur, schwarz oder weiß
- Anz. Wells:384
- Steril:-
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:F-förmiger Boden, weiß
- Höhe:14,4 mm
- Seq:02
- Arbeitsvolumen:15 - 145 µl
- Gesamtvolumen:152 µl
- Cat. No.:738-0500
- Modell:738-0500
- Well-Profile:F-Boden