AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Adapter, Reduktion, Quickfit®
24/29 NS, 14/23 NS
Catalog # 201-0255
Supplier:   SciLabware
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Catalog # 201-0255
Supplier:  SciLabware
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Adapter, Reduktion, Quickfit®
24/29 NS, 14/23 NS
Price
SFr. 78.70
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglass, Quickfit®-Schliffe, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Reduktionsadapter, von großem Kernschliff unten auf kleinen Hülsenschliff oben.
Specifications
  • Kern:
    24/29 NS
  • Hülse:
    14/23 NS