Messzylinder
100 ml, 1 ml, 260 mm, 0,5 ± ml
N° de catalogue 612-3363
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A.
- Justiert auf "ln“, Konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet), mit datierter Chargenkennung; entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www,hirschmann.de kostenlos erhältlich
- Standfuß und Schutzkragen aus PP, mit Ausguss
- Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotHirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Documentation produit
Spécifications
- Kapazität:100 ml
- Höhe:260 mm
- Seq:04
- Teilung:1 ml
- Toleranz:0,5 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.