Messzylinder
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,25 ± ml
Katalognr. 612-3361
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A.
- Justiert auf "ln“, Konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet), mit datierter Chargenkennung; entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www,hirschmann.de kostenlos erhältlich
- Standfuß und Schutzkragen aus PP, mit Ausguss
- Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerHirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Product Literature
Technische Daten
- Kapazität:25 ml
- Höhe:170 mm
- Seq:02
- Teilung:0,5 ml
- Toleranz:0,25 ± ml