Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 3,776, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Anbieter: REAGECON
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSDS_DE_CH_REGE10687 sds_REGE103776 sds_REGE1040525 sds_REGE10505 sds_REGE10605
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Plastic bottle
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:25 °C
- Bezeichnung:Buffer standard DIN 19266
- pH Genauigkeit:-
- pH-Wert:3,776