AuftragsverfolgungKontakt
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Cyclohexene, Analytical standard, Glasflasche, 5 mL
Katalognr. 44028-5ML-F
Anbieter:   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Katalognr. 44028-5ML-F
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Cyclohexene, Analytical standard, Glasflasche, 5 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 55.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mL
Product Details & Documents
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P233 - P240 - P273 - P301 + P310 - P331
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 mL
  • Normen:
    Analytical standard
  • Bezeichnung:
    Cyclohexene
  • Siedepunkt:
    83 °C (lit.)
  • Dichte:
    0,811 g/ml at 25 °C (lit.)
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H225 - H302 - H304 - H411
  • MDL No.:
    MFCD00001539
  • Synonym(s):
    Tetrahydrobenzene
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Cat. No.:
    44028-5ML-F
  • CAS Nr.:
    110-83-8
  • Molekulargewicht:
    82,14
  • Flammpunkt:
    –12 °C - closed cup
  • Lagerbedingungen:
    2...30 °C
  • Shipping conditions:
    STD
  • Schmelzpunkt:
    –104 °C (lit.)