AuftragsverfolgungKontakt
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Glasflasche, 10 mL
Catalog # 44028-10ML-F
Supplier:   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Catalog # 44028-10ML-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Glasflasche, 10 mL
CAS Number:  
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 mL
Product Details & Documents
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P233 - P240 - P273 - P301 + P310 - P331
Documents
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.