Acetophenon, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
Katalognr. 42163-5ML-F
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
- CAS Nummer:98-86-2
- Formel:C₈H₈O
- MDL-Nummer:MFCD00008724
- Molekulargewicht:120.15 g/mol
- Merck-Index:13,00074
- Siedepunkt:201,7 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:20 °C
- Dichte:1,027 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:82 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:3334
- ADR:9,
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- EINECS:202-708-7
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:5 mL