AuftragsverfolgungKontakt
Acetophenon, Supelco®
Acetophenon, Supelco®
Glasflasche, 1 mL
  42163-1ML-F
 :   Merck
Acetophenon, Supelco®
  42163-1ML-F
 :  Merck
 :  98-86-2
Acetophenon, Supelco®
Acetophenon, Supelco®
Glasflasche, 1 mL
 :  98-86-2
SFr. 34.30
1 * 1 mL
 :  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  •  :98-86-2
  •  :C₈H₈O
  •  :MFCD00008724
  •  :120.15 g/mol
  •  :13,00074
  •  :201,7 °C (1013 hPa)
  •  :20 °C
  •  :1,027 g/cm³ (20 °C)
  •  :82 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :3334
  •  :9,
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  •  :202-708-7
Documents
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL