Schwefelsäure
Glass bottle, 500 mL
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7664-93-9
- Formel:H₂SO₄
- MDL-Nummer:MFCD00064589
- Molekulargewicht:98.08 g/mol
- :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle
- VE:500 mL



