Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™

10.012, ±.020, Bicarbonate, 25 °C, Plastic bottle, 1×500 ml, 500 mL
Katalognr. 82454-500ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Katalognr. 82454-500ML
CAS Nummer:  
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™

10.012, ±.020, Bicarbonate, 25 °C, Plastic bottle, 1×500 ml, 500 mL

CAS Nummer:  
Preis
SFr. 195.11
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents

Buffers with fungicide (except pH 10,012)

 : According to DIN 19266.

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Bicarbonate
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±.020
  • Pk Info:
    1×500 ml
  • pH-Wert:
    10.012

Technische Daten