AuftragsverfolgungKontakt
Poly(α-methylstyrene) analytical standards, for GPC | Avantor
Poly(α-methylstyrene) analytical standards, for GPC
~106000 Mn, Mw/Mn ~1,02, 250 mg
Katalognr. 81520-250MG
Anbieter:   Merck
Poly(α-methylstyrene) analytical standards, for GPC
Katalognr. 81520-250MG
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Poly(α-methylstyrene) analytical standards, for GPC
Poly(α-methylstyrene) analytical standards, for GPC
~106000 Mn, Mw/Mn ~1,02, 250 mg
CAS Nummer:  
Preis
181.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Poly(α-methylstyrene) may find applications as a radical producing agent, in the thermal degradation of polystyrene.
Zertifizierung: Exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis.
Achtung! Bitte beachten: Storage temperature: 2 to 8 °C. Limited shelf life, expiry date on the label.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mg
  • Bezeichnung:
    ~106000 Mn, Mw/Mn ~1,02
  • Cat. No.:
    81520-250MG
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100