Cyclopentan, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
Katalognr. 29680-5ML
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Pentamethylene
- CAS Nummer:287-92-3
- Formel:C₅H₁₀
- MDL-Nummer:MFCD00001356
- Molekulargewicht:70.13 g/mol
- Merck-Index:13,02769
- Siedepunkt:49 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–93,3 °C
- Dichte:0,746 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:–41 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1146
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- EINECS:206-016-6
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:5 mL