Benzaldehyd, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
Katalognr. 09143-5ML-F
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:100-52-7
- Formel:C₆H₅CHO
- MDL-Nummer:MFCD00003299
- Molekulargewicht:106.12 g/mol
- Merck-Index:13,01057
- Siedepunkt:179 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–26 °C
- Dichte:1,049 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:64 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1990
- ADR:9,III
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- EINECS:202-860-4
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:5 mL