Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Cyclopentanon, Supelco® | Avantor

Cyclopentanon, Supelco®

Glasflasche, 50 mL
Katalognr. 08299-50ML-F
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   Merck
Cyclopentanon, Supelco®
Katalognr. 08299-50ML-F
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  120-92-3
Cyclopentanon, Supelco®
Cyclopentanon, Supelco®

Glasflasche, 50 mL

CAS Nummer:  120-92-3
Preis
SFr. 229.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:120-92-3
  • Formel:C₅H₈O
  • MDL-Nummer:MFCD00001409
  • Molekulargewicht:84.12 g/mol
  • Merck-Index:13,02771
  • Siedepunkt:130 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–58 °C
  • Dichte:0,941 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:31 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2245
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • EINECS:204-435-9
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    50 mL

Technische Daten