AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexadecan, Supelco®
n-Hexadecan, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
Codice catalogo 52209-5ML
Salute
Nome del fornitore:   Merck
n-Hexadecan, Supelco®
Codice catalogo 52209-5ML
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  544-76-3
n-Hexadecan, Supelco®
n-Hexadecan, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
Numero CAS:  544-76-3
Price
SFr. 231.00
Log in per disponibilità
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Sinonimi:  Hexadecane, Cetane
  • Numero CAS:544-76-3
  • Formula:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
  • Numero MDL:MFCD00008998
  • Molecular Weight:226.45 g/mol
  • Punto di ebollizione:287 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:18 °C
  • Densità:0,77331 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • Punto di infiammabilità:135 °C (geschlossener Tiegel)
  • temperatura di conservazione:Raumtemperatur
  • EINECS:208-878-9
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 mL
Specifiche