n-Hexadecan, Supelco®
Glasflasche, 25 mL
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hexadecane, Cetane
- CAS Nummer:544-76-3
- Formel:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00008998
- Molekulargewicht:226.45 g/mol
- Siedepunkt:287 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:18 °C
- Dichte:0,77331 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- Blitz Pt:135 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:208-878-9
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:25 mL