AuftragsverfolgungKontakt
AMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION ~10% IN 1 * 100 mL | Avantor
AMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION ~10% IN 1 * 100 mL
Katalognr. 17837-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
AMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION ~10% IN 1 * 100 mL
Katalognr. 17837-100ML
CAS Nummer:  
AMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION ~10% IN 1 * 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 128.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL