AuftragsverfolgungKontakt
Anisol, Supelco®
Glasflasche, 10 mL
Katalognr. 96109-10ML-F
Entzündlich
Anbieter:   Merck
Anisol, Supelco®
Katalognr. 96109-10ML-F
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  100-66-3
Anisol, Supelco®
Anisol, Supelco®
Glasflasche, 10 mL
CAS Nummer:  100-66-3
Preis
SFr. 324.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
  • CAS Nummer:100-66-3
  • Formel:C₇H₈O
  • MDL-Nummer:MFCD00008354
  • Molekulargewicht:108.14 g/mol
  • Merck-Index:13,00672
  • Siedepunkt:154 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–37 °C
  • Dichte:0,9961 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:44 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2222
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • EINECS:202-876-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL