AuftragsverfolgungKontakt
Methyldecanoat, Supelco® | Avantor
Methyldecanoat, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
Katalognr. 21479-5ML
Anbieter:   Merck
Methyldecanoat, Supelco®
Katalognr. 21479-5ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  110-42-9
Methyldecanoat, Supelco®
Methyldecanoat, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
CAS Nummer:  110-42-9
Preis
345.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
  • CAS Nummer:110-42-9
  • Formel:C₁₁H₂₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009580
  • Molekulargewicht:186.29 g/mol
  • Siedepunkt:224 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–18 °C
  • Dichte:0,8724 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • Blitz Pt:94 °C
  • EINECS:203-766-6
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 mL