AuftragsverfolgungKontakt
Dichlormethan, Supelco® | Avantor
Dichlormethan, Supelco®
Glass bottle, 100 mL
Katalognr. SUPL66742-100ML
Gesundheit
Reizend
Anbieter:   Merck
Dichlormethan, Supelco®
Katalognr. SUPL66742-100ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  75-09-2
Dichlormethan, Supelco®
Glass bottle, 100 mL
CAS Nummer:  75-09-2
Preis
SFr. 86.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Methylene chloride, DCM
  • CAS Nummer:75-09-2
  • Formel:CH₂Cl₂
  • MDL-Nummer:MFCD00000881
  • Molekulargewicht:84.93 g/mol
  • Merck-Index:12,06140
  • Siedepunkt:39,8 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–95 °C
  • Dichte:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-838-9
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    100 mL