AuftragsverfolgungKontakt
Methylacetat, Supelco®
Methylacetat, Supelco®
Glasflasche, 1 mL
Katalognr. 45997-1ML-F
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   Merck
Methylacetat, Supelco®
Katalognr. 45997-1ML-F
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  79-20-9
Methylacetat, Supelco®
Methylacetat, Supelco®
Glasflasche, 1 mL
CAS Nummer:  79-20-9
Preis
68.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Acetic acid methyl ester
  • CAS Nummer:79-20-9
  • Formel:C₃H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008711
  • Molekulargewicht:74.08 g/mol
  • Merck-Index:13,06038
  • Siedepunkt:56,9 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–98 °C
  • Dichte:0,938 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–13 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:1231
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • EINECS:201-185-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL