AuftragsverfolgungKontakt
Nitrobenzol, Supelco®
Nitrobenzol, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
Katalognr. 06084-5ML-F
Giftig
Gesundheit
Umfeld
Anbieter:   Merck
Nitrobenzol, Supelco®
Katalognr. 06084-5ML-F
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  98-95-3
Nitrobenzol, Supelco®
Nitrobenzol, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
CAS Nummer:  98-95-3
Preis
SFr. 81.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mL
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:98-95-3
  • Formel:C₆H₅NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007043
  • Molekulargewicht:123.11 g/mol
  • Merck-Index:13,06621
  • Siedepunkt:210,8 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:5,7 °C
  • Dichte:1,2037 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:88 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:1662
  • ADR:6.1,II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • EINECS:202-716-0
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 mL