Nitrobenzol, Supelco®
Glasflasche, 1 mL
Katalognr. 06084-1ML-F
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:98-95-3
- Formel:C₆H₅NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00007043
- Molekulargewicht:123.11 g/mol
- Merck-Index:13,06621
- Siedepunkt:210,8 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:5,7 °C
- Dichte:1,2037 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:88 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1662
- ADR:6.1,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- EINECS:202-716-0
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL