AuftragsverfolgungKontakt
Triethylammonium acetate buffer, BioUltra, volatile buffer, Fluka®
Triethylammonium acetate buffer, BioUltra, volatile buffer, Fluka®
Triethylammonium acetate buffer, 1,0 M in H₂O, 7,0, ±0,1, Glass bottle, 100 mL
Triethylammonium acetate buffer, BioUltra, volatile buffer, Fluka®
Katalognr. 90357-100ML
CAS Nummer:  
Triethylammonium acetate buffer, BioUltra, volatile buffer, Fluka®
Triethylammonium acetate buffer, 1,0 M in H₂O, 7,0, ±0,1, Glass bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 122.56
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
  • Absorbance 260 nm: max. 0,03
  • Absorbance 280 nm: max. 0,03
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    1,0 M in H₂O
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Triethylammonium acetate buffer
  • pH Genauigkeit:
    ±0,1
  • pH-Wert:
    7,0