Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Heating tapes, HBS | Avantor

Heating tapes, HBS

Heating tape HBS, 2,5 m length, 600 W
Katalognr. HORS020305
Anbieter:   HORST
Heating tapes, HBS
Katalognr. HORS020305
Anbieter:  HORST
Heating tapes, HBS

Heating tape HBS, 2,5 m length, 600 W

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

The heating tapes are smooth, flexible and have a multiple glass-yarn insulation as well as an additional protection braid around the heating conductors.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Heating tape HBS, 2,5 m length, 600 W
  • Seq:
    04
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..