AuftragsverfolgungKontakt
Saccharometers
Saccharometers
, 60 - 80, 1,0, 200 mm
Catalog # AMARH846468
Supplier:   Amarell
Saccharometers
Catalog # AMARH846468
Supplier:  Amarell
Saccharometers
Saccharometers
, 60 - 80, 1,0, 200 mm
Price
SFr. 31.90
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
Specifications
  • Länge:
    200 mm
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    1,0
  • Messbereich:
    60 - 80