AuftragsverfolgungKontakt
Probenbehälter, Einweg
Probenbehälter, Einweg
300 ml, 45 mm, 111 mm
Katalognr. 216-1001
Anbieter:   Simport Scientific
Probenbehälter, Einweg
Katalognr. 216-1001
Anbieter:  Simport Scientific
Probenbehälter, Einweg
Probenbehälter, Einweg
300 ml, 45 mm, 111 mm
Preis
SFr. 151.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Diese Behälter und Verschlüsse werden aus PP hergestellt. Sie sind ideal für das Sammeln, den Transport und die Lagerung von Flüssigkeiten, Pulvern, Feststoffen, pathologischen Proben und gefährlichen Proben.
  • Einweg
  • Temperaturbeständig von −20 bis + 80 °C
Dicht schließende Deckel verhindern Auslaufen und Gerüche. Bestimmte unten aufgeführte Modelle haben einen dicht schließenden Deckel. Wird auch mit einem integrierten manipulationssicheren Deckel angeboten, den man nur öffnen kann, indem man zuerst die Lasche an der Seite des Deckels entfernt um dann den Deckel anzuheben.
Die Größen 2600 und 5700 ml sind mit einem Kunststoffgriff versehen, um die Handhabung zu erleichtern.
Caution: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Documents
Technische Daten
  • Ø Öffnung:
    111 mm
  • Kapazität:
    300 ml
  • Höhe:
    45 mm
  • Seq:
    01